Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15219.06EA 56.9 EUR InStock
A15219.06 A15219.14
Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Thiophene-2-carboxamide
Formule: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Point de fusion: 178…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010425
Numéro CAS: 5813-89-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité