Thiophene-2-carboxamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT1252-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAT1252-5G
Thiophene-2-carboxamide ≥98.0% (sur base azote total)
Thiophene-2-carboxamide
Formule: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010425
Numéro CAS: 5813-89-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/93/28995293.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 183.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité