Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Aminothiophene-2-carboxamide


013116-250MG 013116-1G
FLUO013116-250MGEA 0 EUR InStock
FLUO013116-250MG FLUO013116-1G
3-Aminothiophene-2-carboxamide
3-Aminothiophene-2-carboxamide


Formule: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052593
Numéro CAS: 147123-47-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité