Acide thiophène-2,5-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
T2347-25G T2347-5G
TCIAT2347-25GEA 107 EUR InStock
TCIAT2347-25G TCIAT2347-5G
Acide thiophène-2,5-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide thiophène-2,5-dicarboxylique
Formule: C₆H₄O₄S
MW: 172,16 g/mol
Point de fusion: 359°C
Numéro MDL: MFCD00016896
Numéro CAS: 4282-31-9
EINECS: 224-284-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0db2882f89cdd4fe46804d532775aeb2ea643fd6&vid=0db2882f89cdd4fe46804d532775aeb2ea643fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité