2-(Phenylthio)thiophene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13708.03 A13708.06
A13708.03EA 52.4 EUR InStock
A13708.03 A13708.06
2-(Phenylthio)thiophene ≥97%
2-(Phenylthio)thiophene
Purity: 97+% CAS No.: 16718-12-0 Molecular Formula: C10H8S2 Formula Weight: 192.30 Boiling Point: 109-110°/0.4mm MDL No.: MFCD00052141
Formule: C₁₀H₈S₂
MW: 192,30 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C (0.4 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052141
Numéro CAS: 16718-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité