Thiophène-2-éthylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10920.14 A10920.03 A10920.06
A10920.14EA 488 EUR InStock
A10920.14 A10920.03 A10920.06
Thiophène-2-éthylamine 98%
Thiophène-2-éthylamine
Purity: 98% CAS No.: 30433-91-1 Molecular Formula: C6H9NS Formula Weight: 127.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5510 Boiling Point: 201° Beilstein Reference: 106962 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00051495
Formule: C₆H₉NS
Point d'ébullition: 201 °C
Densité: 1.087
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Numéro MDL: MFCD00051495
Numéro CAS: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité