Thiophène-2-éthylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A1637-25G A1637-250G A1637-5G
TCIAA1637-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAA1637-25G TCIAA1637-250G TCIAA1637-5G
Thiophène-2-éthylamine ≥98.0% (par GC)
Thiophène-2-éthylamine
Formule: C₆H₉NS
Point d'ébullition: 201°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00051495
Numéro CAS: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58252ae06649edc0ab319a30a642daf500a00c20&vid=58252ae06649edc0ab319a30a642daf500a00c20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité