Thiophène-2-méthylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Thiophenemethylamine, 2-(Aminomethyl)thiophene
A11700.06 A11700.14 A11700.22
A11700.06EA 51.3 EUR InStock
A11700.06 A11700.14 A11700.22
Thiophène-2-méthylamine 97%
Thiophène-2-méthylamine
Purity: 97% CAS No.: 27757-85-3 Molecular Formula: C5H7NS Formula Weight: 113.19 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5670 Boiling Point: 85-88°/14mm Beilstein Reference: 106296 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00005460
Formule: C₅H₇NS
MW: 113,19 g/mol
Point d'ébullition: 85…88 °C (14 mmHg)
Densité: 1.100
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005460
Numéro CAS: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité