Thiophène-2-méthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Thiophenemethylamine, 2-(Aminomethyl)thiophene
A2419-25G A2419-5G
TCIAA2419-25GEA 237 EUR InStock
TCIAA2419-25G TCIAA2419-5G
Thiophène-2-méthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Thiophène-2-méthylamine
Formule: C₅H₇NS
MW: 113,19 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00005460
Numéro CAS: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da646080a84d548f21dc145d13faf6bc886b64a&vid=5da646080a84d548f21dc145d13faf6bc886b64a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité