N-Fmoc-glycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0293-5GEA 19.8 EUR InStock
TCIAF0293-5G TCIAF0293-25G
N-Fmoc-glycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Fmoc-glycine
Formule: C₁₇H₁₅NO₄
MW: 297,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037140
Numéro CAS: 29022-11-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/86/28968886.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 178.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité