4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD3842-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD3842-1G TCIAD3842-25G TCIAD3842-5G
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par GC)
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₆H₂Br₂N₂S
MW: 293,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00658844
Numéro CAS: 15155-41-6
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/95/28985795.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité