5-Fluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Synonyms: 5-Fluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
008321-1G 008321-5G
FLUO008321-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008321-1G FLUO008321-5G
5-Fluoro-2,1,3-benzothiadiazole
5-Fluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₆H₃FN₂S
MW: 154,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173946
Numéro CAS: 17821-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité