2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33095.MD H33095.03 H33095.06
H33095.MDEA 71.7 EUR InStock
H33095.MD H33095.03 H33095.06
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₄N₂O₂S
Point de fusion: 228…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01647555
Numéro CAS: 16405-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité