4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Synonyms: Doxazosin Related Compound C, 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline
024183-25G 024183-5G
FLUO024183-25GEA 0 EUR InStock
FLUO024183-25G FLUO024183-5G
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formule: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
MW: 239,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051734
Numéro CAS: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité