4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Doxazosin Related Compound C, 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline
A2151-25G A2151-5G
TCIAA2151-25GEA 158 EUR InStock
TCIAA2151-25G TCIAA2151-5G
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formule: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
MW: 239,66 g/mol
Point de fusion: 302°C
Numéro MDL: MFCD00051734
Numéro CAS: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03dfa0f969a09f087ac7fd2eaa194a33e6042e60&vid=03dfa0f969a09f087ac7fd2eaa194a33e6042e60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité