1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12972111EA 159 EUR InStock
EHERC12972111
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₅H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00001220
Numéro CAS: 82-28-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité