1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
42994-25MGEA 45.8 EUR InStock
42994-25MG
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone, Supelco®
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₅H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00001220
Numéro CAS: 82-28-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité