1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone ≥90.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA1255-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAA1255-25G
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone ≥90.0% (sur base azote total)
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₅H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00001220
Numéro CAS: 82-28-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/37/28929137.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %
Melting point 198.0 to 204.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité