Abiétate de sodium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0651-5G A0651-25G
TCIAA0651-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAA0651-5G TCIAA0651-25G
Abiétate de sodium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Abiétate de sodium
Formule: C₂₀H₂₉NaO₂
Numéro MDL: MFCD00058941
Numéro CAS: 14351-66-7
EINECS: 238-313-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cecded9f5c9e19c7b6815b714e07b6a80ee95222&vid=cecded9f5c9e19c7b6815b714e07b6a80ee95222&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité