Acetaldehyde-oxime (mélange d'isomères syn et anti) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41085.0050EA 106 EUR InStock
8.41085.0050 8.41085.0250
Acetaldehyde-oxime (mélange d'isomères syn et anti) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acetaldehyde-oxime (mélange d'isomères syn et anti)
Formule: C₂H₅NO
MW: 59,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002124
Numéro CAS: 107-29-9
ONU: 2332
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 185 g/l (25 °C)
Molar Mass 59.07 g/mol
Boiling Point 115 °C
Vapor Pressure 13 hPa (25 °C)
Flash Point 40 °C
Explosion Limit 4.2 - 50 %(V)
Density 0.969 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité