3-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2270-25GEA 253 EUR InStock
TCIAM2270-25G TCIAM2270-5G
3-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Methylsalicylaldehyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,1479 g/mol
Point d'ébullition: 209°C
Point de fusion: 17°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00040798
Numéro CAS: 824-42-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/70/28988270.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité