4,4'-Dichloro-trans-stilbene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (E)-1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethene
D3063-1G D3063-250MG
TCIAD3063-1GEA 279 EUR InStock
TCIAD3063-1G TCIAD3063-250MG
4,4'-Dichloro-trans-stilbene ≥98.0% (par GC)
4,4'-Dichloro-trans-stilbene
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂
MW: 249,135 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01108802
Numéro CAS: 1657-56-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e40722283687a73547fd0bfcb5d4831b100a6805&vid=e40722283687a73547fd0bfcb5d4831b100a6805&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité