Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0319-25ML E0319-500ML
TCIAE0319-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0319-25ML TCIAE0319-500ML
Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99.0% (par GC)
Ethyl-3-ethoxypropionate
Formule: C₇H₁₄O₃
Point d'ébullition: 170°C
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD00051356
Numéro CAS: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44c5cc8813909e99a7e4a5fb9df97e578902696b&vid=44c5cc8813909e99a7e4a5fb9df97e578902696b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité