Methyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0962-25ML M0962-500ML
TCIAM0962-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0962-25ML TCIAM0962-500ML
Methyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (par GC)
Methyl-3-methoxypropionate
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,1311 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00059085
Numéro CAS: 3852-09-3
EINECS: 223-358-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4921ee19f02ed988eba9acce3c8012709fe097b6&vid=4921ee19f02ed988eba9acce3c8012709fe097b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité