Diisopropyl phthalate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16173700EA 114 EUR InStock
EHERC16173700
Diisopropyl phthalate
Diisopropyl phthalate
Formule: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250,2903 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053717
Numéro CAS: 605-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité