Diisopropyl phthalate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0301-25ML P0301-500ML
TCIAP0301-25MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAP0301-25ML TCIAP0301-500ML
Diisopropyl phthalate ≥98.0% (par GC)
Diisopropyl phthalate
Formule: C₁₄H₁₈O₄
Numéro MDL: MFCD00053717
Numéro CAS: 605-45-8
EINECS: 210-086-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fbbb858d23b8461edb60f4c887a4e743e54b8e4&vid=7fbbb858d23b8461edb60f4c887a4e743e54b8e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité