Dinonyl phthalate (mixture of isomers) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phthalic acid dinonyl ester
P0303-500ML P0303-25ML
TCIAP0303-500MLEA 345 EUR InStock
TCIAP0303-500ML TCIAP0303-25ML
Dinonyl phthalate (mixture of isomers) ≥95.0% (par GC)
Dinonyl phthalate (mixture of isomers)
Formule: C₂₆H₄₂O₄
MW: 418,62 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Point d'éclair: 220°C
Numéro MDL: MFCD00036237
Numéro CAS: 84-76-4
EINECS: 201-560-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82c9814d4212b4f3570f8abe79381429e18a092e&vid=b5150516ba92748d33d0c8a021bf436484e0f40c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) max. 95.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité