Di-n-octyl phthalate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16175000EA 74.4 EUR InStock
EHERC16175000
Di-n-octyl phthalate
Di-n-octyl phthalate
Formule: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015292
Numéro CAS: 117-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité