Rhodium(II) acetate dimer
Fournisseur: TCI
R0069-1G R0069-100MG
TCIAR0069-1GEA 905 EUR InStock
TCIAR0069-1G TCIAR0069-100MG
Rhodium(II) acetate dimer
Rhodium(II) acetate dimer
Formule: C₈H₁₂O₈Rh₂
Numéro MDL: MFCD00003538
Numéro CAS: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32d2314de76797726e632e31d96aecdf4a4ccae&vid=e32d2314de76797726e632e31d96aecdf4a4ccae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 20.50 to 22.70 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité