Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isopropylphenylboronic acid

Synonyms: 4-Isopropylbenzeneboronic acid

045292-1G 045292-5G
FLUO045292-1GEA 0 EUR InStock
FLUO045292-1G FLUO045292-5G
4-Isopropylphenylboronic acid
4-Isopropylphenylboronic acid


Formule: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD01074614
Numéro CAS: 16152-51-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité