4-Isopropylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0620-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAI0620-1G TCIAI0620-5G
4-Isopropylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Isopropylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Point de fusion: 140°C
Numéro MDL: MFCD01074614
Numéro CAS: 16152-51-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/09/28972509.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité