3-Bromo-p-anisidine
Synonyms: 3-Bromo-4-methoxyaniline
038608-25G 038608-1G 038608-5G
FLUO038608-25GEA 0 EUR InStock
FLUO038608-25G FLUO038608-1G FLUO038608-5G
3-Bromo-p-anisidine
3-Bromo-p-anisidine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,0485 g/mol
Numéro MDL: MFCD04094339
Numéro CAS: 19056-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité