Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine 98%, tiges
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H25890.03EA 98 EUR InStock
H25890.03 H25890.06
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine 98%, tiges
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine
Formule: C₁₄H₁₄ClP
MW: 248,688 g/mol
Point d'ébullition: 174…178 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038733
Numéro CAS: 36042-94-1
EINECS: 000-000-0
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité