3,6-Dichloropicolinic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27146.06EA 377 EUR InStock
H27146.06 H27146.03
3,6-Dichloropicolinic acid 96%
3,6-Dichloropicolinic acid
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00 g/mol
Point de fusion: ∼ 150 °C (déc.)
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078655
Numéro CAS: 1702-17-6
Merck Index: 14,2400
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité