3,6-Dichloropicolinic acid
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11690000EA 144 EUR InStock
EHERC11690000
3,6-Dichloropicolinic acid
3,6-Dichloropicolinic acid
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078655
Numéro CAS: 1702-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité