Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-3-iodoanisole

Synonyms: 1-Chloro-2-iodo-4-methoxybenzene

037531-1G 037531-5G
FLUO037531-1GEA 0 EUR InStock
FLUO037531-1G FLUO037531-5G
4-Chloro-3-iodoanisole
4-Chloro-3-iodoanisole


Formule: C₇H₆ClIO
MW: 268,4794 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070768
Numéro CAS: 2401-25-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité