α-Chlorothioanisole ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Chloromethyl phenyl sulphide
C0912-25G C0912-5G
TCIAC0912-25GEA 151 EUR InStock
TCIAC0912-25G TCIAC0912-5G
α-Chlorothioanisole ≥95.0% (par GC)
α-Chlorothioanisole
Formule: C₇H₇ClS
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000921
Numéro CAS: 7205-91-6
EINECS: 230-579-7
ONU: 3532
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7ff734a3917194c515b4b2ce8dd0e3f621c3f4&vid=8bb12ff723525fd3d6a3d7459beb16c42467c5eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité