2,4,5-Trichlorothioanisole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0729-10GEA 154 EUR InStock
TCIAT0729-10G
2,4,5-Trichlorothioanisole ≥99.0% (par GC)
2,4,5-Trichlorothioanisole
Formule: C₇H₅Cl₃S
Numéro MDL: MFCD00044426
Numéro CAS: 4163-78-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/78/28994878.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 60.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité