Pentachlorothioanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1067-1G P1067-5G
TCIAP1067-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAP1067-1G TCIAP1067-5G
Pentachlorothioanisole ≥98.0% (par GC)
Pentachlorothioanisole
Formule: C₇H₃Cl₅S
Numéro MDL: MFCD00013622
Numéro CAS: 1825-19-0
EINECS: 217-363-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b54d75f59df16b1bdaedad6810478ea6965e4c4&vid=5b54d75f59df16b1bdaedad6810478ea6965e4c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité