2-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-3-methylaniline, 3-Amino-2-fluorotoluene
F0554-1G F0554-5G
TCIAF0554-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAF0554-1G TCIAF0554-5G
2-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,14 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06410915
Numéro CAS: 1978-33-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=707773c1f5b59abd43a6f6d5cfb4bd2a22d644c7&vid=707773c1f5b59abd43a6f6d5cfb4bd2a22d644c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité