6-Fluoro-o-toluidine
Synonyms: 2-Fluoro-6-methylaniline
012747-1G 012747-5G
FLUO012747-1GEA 0 EUR InStock
FLUO012747-1G FLUO012747-5G
6-Fluoro-o-toluidine
6-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,1435 g/mol
Numéro MDL: MFCD06658252
Numéro CAS: 443-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité