6-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-6-methylaniline
F0817-5G F0817-1G
TCIAF0817-5GEA 174 EUR InStock
TCIAF0817-5G TCIAF0817-1G
6-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
6-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,1435 g/mol
Point d'ébullition: 89°C
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06658252
Numéro CAS: 443-89-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3815620428ac3cc79f51ac4cb0693c2c4d9f1d5&vid=a3815620428ac3cc79f51ac4cb0693c2c4d9f1d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité