N,N'-Diisopropyléthylènediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D3923-25G D3923-5G
TCIAD3923-25GEA 119 EUR InStock
TCIAD3923-25G TCIAD3923-5G
N,N'-Diisopropyléthylènediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N,N'-Diisopropyléthylènediamine
Formule: C₈H₂₀N₂
Point d'ébullition: 170°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00008864
Numéro CAS: 4013-94-9
EINECS: 223-666-6
ONU: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f190f4fb7cc4adcbc6862de555742e4250b72f39&vid=f190f4fb7cc4adcbc6862de555742e4250b72f39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité