3-Ethoxythiophenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0701-1G E0701-5G
TCIAE0701-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAE0701-1G TCIAE0701-5G
3-Ethoxythiophenol ≥98.0% (par GC)
3-Ethoxythiophenol
Formule: C₈H₁₀OS
Point d'ébullition: 239°C
Numéro MDL: MFCD03094660
Numéro CAS: 86704-82-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc4280f3f836f64128dee04d2028ba67e6ce9c95&vid=dc4280f3f836f64128dee04d2028ba67e6ce9c95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité