2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Synonyms: Isopropyl pinacolyl borate, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(propan-2-yloxy)-1,3,2-dioxaborolane
010803-100G 010803-25G
FLUO010803-100GEA 0 EUR InStock
FLUO010803-100G FLUO010803-25G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₉H₁₉BO₃
MW: 186,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192241
Numéro CAS: 61676-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité