2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isopropyl pinacolyl borate, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(propan-2-yloxy)-1,3,2-dioxaborolane
I0658-25G I0658-5G I0658-100G
TCIAI0658-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAI0658-25G TCIAI0658-5G TCIAI0658-100G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₉H₁₉BO₃
MW: 186,06 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00192241
Numéro CAS: 61676-62-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac576071000bc716e872ab65e949b7b33c22bc33&vid=ac576071000bc716e872ab65e949b7b33c22bc33&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité