2-Isopropoxy-4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Boric Acid Cyclic 1,1,3-Trimethyltrimethylene Isopropyl Ester
I0833-25G I0833-5G
TCIAI0833-25GEA 249 EUR InStock
TCIAI0833-25G TCIAI0833-5G
2-Isopropoxy-4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Isopropoxy-4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinane
Formule: C₉H₁₉BO₃
MW: 186,06 g/mol
Point d'ébullition: 59°C
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD15143641
Numéro CAS: 61676-61-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b34f3b0a453f16920e85b35574a8f76de9791a51&vid=b34f3b0a453f16920e85b35574a8f76de9791a51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité