2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1714-25G M1714-5G
TCIAM1714-25GEA 77 EUR InStock
TCIAM1714-25G TCIAM1714-5G
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₇H₁₅BO₃
MW: 158,01 g/mol
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD03093086
Numéro CAS: 1195-66-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ccd68007a4d4141e495701c3dad74cb41c1b315&vid=0ccd68007a4d4141e495701c3dad74cb41c1b315&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité