Tétrabutylammonium hydroxyde 10% dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI
Danger
I0364-25ML I0364-100ML
TCIAI0364-25MLEA 56.1 EUR InStock
TCIAI0364-25ML TCIAI0364-100ML
Tétrabutylammonium hydroxyde 10% dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf9c5f0bd0c85c450989b480f6f98f3f9386aef4&vid=5ee6f27331625f8fb1b820d4cac8625bbc7ef03a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Absorbance (230nm) max. 0.100
Absorbance (254nm) max. 0.050
Absorbance (400nm) max. 0.010
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité