Tétrabutylammonium hydroxyde 10% dans l'isopropanol (IPA)
Fournisseur: TCI
Danger
T0056-25G T0056-100G
TCIAT0056-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAT0056-25G TCIAT0056-100G
Tétrabutylammonium hydroxyde 10% dans l'isopropanol (IPA)
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c6ea4e74328aa9639f6ce5946d2f83848422a43&vid=ad7653994c8cf9b5faf7b48cb7580d2bdfcc9a0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité